Documentos clave
LIFH31555C9E
Life Chemicals Inc.
2-(4-(methylthio)phenyl)thiazolidine
Seleccione un Tamaño
250 MG
327,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: F1967-3432-250MG
327,60 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
327,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.35
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F1967-3432-250MG
327,60 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 4-(1,3-thiazolidin-2-yl)phenyl sulfide
Inchi Code
1S/C10H13NS2/c1-12-9-4-2-8(3-5-9)10-11-6-7-13-10/h2-5,10-11H,6-7H2,1H3
Clave InChI
BMGXOHKYNWJQRQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)