LIFH2F69E20C
Life Chemicals Inc.
4-{4-[(pyrrolidin-1-yl)methyl]phenyl}piperidine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: F1913-0639-250MG
364,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: F1913-0639-250MG
364,00 €
Iupac Name
4-(4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl)piperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C16H24N2.2ClH/c1-2-12-18(11-1)13-14-3-5-15(6-4-14)16-7-9-17-10-8-16;;/h3-6,16-17H,1-2,7-13H2;2*1H
Clave InChI
MTERBFWNZVSNBU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)