Documentos clave
LIFH0C9551FF
Life Chemicals Inc.
4-(5-fluoropyrimidin-2-yl)morpholine
Seleccione un Tamaño
250 MG
70,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: F6541-1103-250MG
70,20 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
70,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F6541-1103-250MG
70,20 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-(5-fluoropyrimidin-2-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C8H10FN3O/c9-7-5-10-8(11-6-7)12-1-3-13-4-2-12/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
DMGJOUCYVREUIE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)