Documentos clave
LIFH03B69E1A
Life Chemicals Inc.
1-(5-fluoropyrimidin-2-yl)azetidine-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
341,90 €
500 MG
613,60 €
1 G
1098,50 €
2.5 G
2197,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: F2158-1842-250MG
341,90 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
341,90 €
500 MG
613,60 €
1 G
1098,50 €
2.5 G
2197,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F2158-1842-250MG
341,90 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(5-fluoro-2-pyrimidinyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H8FN3O2/c9-6-1-10-8(11-2-6)12-3-5(4-12)7(13)14/h1-2,5H,3-4H2,(H,13,14)
Clave InChI
CWWQJGFDOQLIQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)