Documentos clave
LIF945291245
Life Chemicals Inc.
4-(4-bromophenyl)azetidin-2-one
Seleccione un Tamaño
250 MG
234,00 €
500 MG
392,60 €
1 G
655,20 €
2.5 G
1310,40 €
5 G
1965,60 €
10 G
2866,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: F8884-2283-250MG
234,00 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
234,00 €
500 MG
392,60 €
1 G
655,20 €
2.5 G
1310,40 €
5 G
1965,60 €
10 G
2866,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.07
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F8884-2283-250MG
234,00 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-(4-bromophenyl)-2-azetidinone
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(12)11-8/h1-4,8H,5H2,(H,11,12)
Clave InChI
YSIKXVRYGIZALB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)