LIF945291211
Life Chemicals Inc.
3-(1H-pyrazol-1-yl)butan-1-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: F8883-0771-250MG
299,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: F8883-0771-250MG
299,00 €
Iupac Name
3-(1H-pyrazol-1-yl)-1-butanamine
Inchi Code
1S/C7H13N3/c1-7(3-4-8)10-6-2-5-9-10/h2,5-7H,3-4,8H2,1H3
Clave InChI
OAHMSQXNAIPBGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)