Documentos clave
LIF509446932
Life Chemicals Inc.
(prop-2-yn-1-yl)(propan-2-yl)amine
Seleccione un Tamaño
250 MG
409,20 €
500 MG
625,00 €
1 G
860,30 €
2.5 G
1680,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: F8886-6025-250MG
409,20 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
409,20 €
500 MG
625,00 €
1 G
860,30 €
2.5 G
1680,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
97.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F8886-6025-250MG
409,20 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-isopropyl-2-propyn-1-amine
Inchi Code
1S/C6H11N/c1-4-5-7-6(2)3/h1,6-7H,5H2,2-3H3
Clave InChI
BQMKURIMSKNDLR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)