LIF509444861
Life Chemicals Inc.
2-aminopyridine-3,5-dicarboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: F1957-0293-250MG
327,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: F1957-0293-250MG
327,60 €
Iupac Name
2-amino-3,5-pyridinedicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6N2O4/c8-5-4(7(12)13)1-3(2-9-5)6(10)11/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
IVLPFCOWTKBYGG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)