LIF491378809
Life Chemicals Inc.
N-(2-(dimethylamino)ethyl)piperidine-4-carboxamide dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: F2158-1039-250MG
205,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: F2158-1039-250MG
205,40 €
Iupac Name
N-[2-(dimethylamino)ethyl]-4-piperidinecarboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21N3O.2ClH/c1-13(2)8-7-12-10(14)9-3-5-11-6-4-9;;/h9,11H,3-8H2,1-2H3,(H,12,14);2*1H
Clave InChI
SNRMOBCIOUJLTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)