LIF444784457
Life Chemicals Inc.
4-hydrazinyl-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: F1092-0443-250MG
96,20 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: F1092-0443-250MG
96,20 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
4-hydrazino-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C12H10N4S/c13-16-11-10-9(8-4-2-1-3-5-8)6-17-12(10)15-7-14-11/h1-7H,13H2,(H,14,15,16)
Clave InChI
HKYLLTSMUHTLBT-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)