Documentos clave
LIF432342310
Life Chemicals Inc.
3-phenoxybenzenesulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
268.72
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-phenoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H9ClO3S/c13-17(14,15)12-8-4-7-11(9-12)16-10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
Clave InChI
JXJUPXKGJUPDHK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)