Documentos clave
LIF432342191
Life Chemicals Inc.
((3-chlorophenyl)sulfonyl)leucine
Seleccione un Tamaño
250 MG
123,50 €
500 MG
206,70 €
1 G
347,10 €
2.5 G
695,50 €
5 G
1042,60 €
10 G
1458,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: F9995-0619-250MG
123,50 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
123,50 €
500 MG
206,70 €
1 G
347,10 €
2.5 G
695,50 €
5 G
1042,60 €
10 G
1458,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
305.78
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F9995-0619-250MG
123,50 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-[(3-chlorophenyl)sulfonyl]leucine
Inchi Code
1S/C12H16ClNO4S/c1-8(2)6-11(12(15)16)14-19(17,18)10-5-3-4-9(13)7-10/h3-5,7-8,11,14H,6H2,1-2H3,(H,15,16)
Clave InChI
KJQWUNLTCVDQQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)