Documentos clave
LIF432341599
Life Chemicals Inc.
N-(4,5,6,7-tetrahydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)acetamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
250 MG
292,50 €
500 MG
474,50 €
1 G
787,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: F2145-0854-250MG
292,50 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
292,50 €
500 MG
474,50 €
1 G
787,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.72
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F2145-0854-250MG
292,50 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-(4,5,6,7-tetrahydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3OS.ClH/c1-5(12)10-8-11-6-2-3-9-4-7(6)13-8;/h9H,2-4H2,1H3,(H,10,11,12);1H
Clave InChI
LYUAPFHHKKESOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)