Documentos clave
LIF372158001
Life Chemicals Inc.
1-(cyclopropylsulfonyl)piperidine-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
257,40 €
500 MG
457,60 €
1 G
659,10 €
2.5 G
1316,90 €
5 G
1976,00 €
10 G
2826,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: F2190-0722-250MG
257,40 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
257,40 €
500 MG
457,60 €
1 G
659,10 €
2.5 G
1316,90 €
5 G
1976,00 €
10 G
2826,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.29
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F2190-0722-250MG
257,40 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(cyclopropylsulfonyl)-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO4S/c11-9(12)7-2-1-5-10(6-7)15(13,14)8-3-4-8/h7-8H,1-6H2,(H,11,12)
Clave InChI
VQMFTCLAUIDDFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)