Documentos clave
LIF372156526
Life Chemicals Inc.
1-(3,4-difluorobenzoyl)azetidine-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
257,40 €
500 MG
457,60 €
1 G
659,10 €
2.5 G
1316,90 €
5 G
1976,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: F2147-1105-250MG
257,40 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
257,40 €
500 MG
457,60 €
1 G
659,10 €
2.5 G
1316,90 €
5 G
1976,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F2147-1105-250MG
257,40 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(3,4-difluorobenzoyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9F2NO3/c12-8-2-1-6(3-9(8)13)10(15)14-4-7(5-14)11(16)17/h1-3,7H,4-5H2,(H,16,17)
Clave InChI
QVUSRSFQVBSZJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)