Documentos clave
LIF372155529
Life Chemicals Inc.
methyl 6-acetyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Seleccione un Tamaño
250 MG
210,60 €
500 MG
369,20 €
1 G
650,00 €
2.5 G
1301,30 €
5 G
1951,30 €
10 G
2732,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: F2146-0054-250MG
210,60 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
210,60 €
500 MG
369,20 €
1 G
650,00 €
2.5 G
1301,30 €
5 G
1951,30 €
10 G
2732,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
254.31
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F2146-0054-250MG
210,60 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 6-acetyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3S/c1-6(14)13-4-3-7-8(5-13)17-10(12)9(7)11(15)16-2/h3-5,12H2,1-2H3
Clave InChI
AZLWMKMOYRESGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)