Documentos clave
LIF372154010
Life Chemicals Inc.
7-Phenyl-pteridin-4-ol
Seleccione un Tamaño
250 MG
228,80 €
500 MG
357,50 €
1 G
486,20 €
2.5 G
778,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: F2124-0197-250MG
228,80 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
228,80 €
500 MG
357,50 €
1 G
486,20 €
2.5 G
778,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F2124-0197-250MG
228,80 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
7-phenyl-4(3H)-pteridinone
Inchi Code
1S/C12H8N4O/c17-12-10-11(14-7-15-12)16-9(6-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,14,15,16,17)
Clave InChI
CDPVXHVRRKILEV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)