Documentos clave
LIF372153335
Life Chemicals Inc.
4-methoxy-1-phenyl-1{H}-pyrazole-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
97,50 €
500 MG
163,80 €
1 G
260,00 €
2.5 G
520,00 €
5 G
778,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: F1967-0258-250MG
97,50 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
97,50 €
500 MG
163,80 €
1 G
260,00 €
2.5 G
520,00 €
5 G
778,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F1967-0258-250MG
97,50 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-methoxy-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O3/c1-16-9-7-13(12-10(9)11(14)15)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
PIHGVXDRIJINMH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)