Documentos clave
LIF372152987
Life Chemicals Inc.
4,6-Dichloro-2-hydrazino-1,3-benzothiazole
Seleccione un Tamaño
250 MG
210,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: F1908-0020-250MG
210,60 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
210,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.11
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F1908-0020-250MG
210,60 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
(2Z)-4,6-dichloro-1,3-benzothiazol-2(3H)-one hydrazone
Inchi Code
1S/C7H5Cl2N3S/c8-3-1-4(9)6-5(2-3)13-7(11-6)12-10/h1-2H,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
PSWGGTWZGYTYGO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)