Documentos clave
LIF372152364
Life Chemicals Inc.
1-[(2,2-Dichloro-1-isothiocyanatovinyl)sulfonyl]-4-methylbenzene
Seleccione un Tamaño
250 MG
347,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: F0749-0032-250MG
347,10 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
347,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
308.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F0749-0032-250MG
347,10 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-[(2,2-dichloro-1-isothiocyanatovinyl)sulfonyl]-4-methylbenzene
Inchi Code
1S/C10H7Cl2NO2S2/c1-7-2-4-8(5-3-7)17(14,15)10(9(11)12)13-6-16/h2-5H,1H3
Clave InChI
BMRVXVHHOAQEFJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)