LIF238935446
Life Chemicals Inc.
1,2,3,4-tetrahydro-1,6-naphthyridin-8-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: F1957-0087-250MG
234,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: F1957-0087-250MG
234,00 €
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro[1,6]naphthyridin-8-amine
Inchi Code
1S/C8H11N3/c9-7-5-10-4-6-2-1-3-11-8(6)7/h4-5,11H,1-3,9H2
Clave InChI
DWJYWOLHBXVMFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)