Documentos clave
LIF007178866
Life Chemicals Inc.
1-[(4-Methoxyphenyl)sulfonyl]piperidine-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
105,30 €
500 MG
182,00 €
1 G
287,30 €
2.5 G
575,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: F0774-0010-250MG
105,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
105,30 €
500 MG
182,00 €
1 G
287,30 €
2.5 G
575,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
299.35
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F0774-0010-250MG
105,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO5S/c1-19-11-4-6-12(7-5-11)20(17,18)14-8-2-3-10(9-14)13(15)16/h4-7,10H,2-3,8-9H2,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
UFFAQFGECWPIEZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)