Merck
KEYH97B58734
Key Organics / BIONET
2-cyano-3-phenylprop-2-enamide
Seleccione un Tamaño
500 MG
577,50 €
1 G
1155,00 €
2 G
2137,50 €
5 G
4620,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 12A-022-500MG
577,50 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
577,50 €
1 G
1155,00 €
2 G
2137,50 €
5 G
4620,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 12A-022-500MG
577,50 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
(2E)-2-cyano-3-phenyl-2-propenamide
Inchi Code
1S/C10H8N2O/c11-7-9(10(12)13)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,(H2,12,13)
Clave InChI
SKGACPGKMWWAIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12A-022
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12A-022
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)