Merck
KEYH96F23E11
Key Organics / BIONET
2-(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)ethan-1-amine
Seleccione un Tamaño
1 G
631,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: LS-09368-1G
631,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
631,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.64
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: LS-09368-1G
631,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)ethylamine
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O/c10-6-1-2-7-8(5-6)13-9(12-7)3-4-11/h1-2,5H,3-4,11H2
Clave InChI
IYBKHVWKIAHIKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LS-09368
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)