Merck
KEYH57C560FC
Key Organics / BIONET
4-chloro-2-methyl-7H,8H,9H,10H-cyclohexa[h]quinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.72
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-methyl-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[h]quinoline
Inchi Code
1S/C14H14ClN/c1-9-8-13(15)12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)14(12)16-9/h6-8H,2-5H2,1H3
Clave InChI
KMABJVOCKJADAB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-5255
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-5255
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)