KEYH57C560EF
Key Organics / BIONET
tert-butyl N,N-bis(3-aminopropyl)carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl bis(3-aminopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H25N3O2/c1-11(2,3)16-10(15)14(8-4-6-12)9-5-7-13/h4-9,12-13H2,1-3H3
Clave InChI
BNQAFROAHNBRIV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-5242
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)