Merck
KEYH57C560BB
Key Organics / BIONET
methyl 1-(2,2-difluoroethyl)piperidine-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 1-(2,2-difluoroethyl)piperidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H15F2NO2/c1-14-9(13)7-4-2-3-5-12(7)6-8(10)11/h7-8H,2-6H2,1H3
Clave InChI
IVFKKRGVEHIKRK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NS-00151
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NS-00151
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)