KEYH57C55D28
Key Organics / BIONET
methyl (2Z)-3-(5-fluoropyridin-3-yl)prop-2-enoate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: DR-0057-500MG
628,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: DR-0057-500MG
628,30 €
Iupac Name
methyl (Z)-3-(5-fluoropyridin-3-yl)acrylate
Inchi Code
1S/C9H8FNO2/c1-13-9(12)3-2-7-4-8(10)6-11-5-7/h2-6H,1H3/b3-2-
Clave InChI
LUVWSGIMPIFCBE-IHWYPQMZSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DR-0057
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)