KEYH305DA308
Key Organics / BIONET
6-methyl-2-[3-(methylsulfanyl)phenyl]-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: AP-0041-500MG
175,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: AP-0041-500MG
175,30 €
Iupac Name
6-methyl-2-(3-(methylthio)phenyl)-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Inchi Code
1S/C12H14BNO4S/c1-14-7-11(15)17-13(18-12(16)8-14)9-4-3-5-10(6-9)19-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Clave InChI
UYOUZFXQPKCASA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AP-0041
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)