Merck
KEYH14DEFF59
Key Organics / BIONET
1-boc-4-chloro-7-azaindole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.7
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13ClN2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-7-5-8-9(13)4-6-14-10(8)15/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
NILMPLDZXMKZKH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-50758
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-50758
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)