KEYH14DEA63B
Key Organics / BIONET
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: BS-13509-1G
560,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: BS-13509-1G
560,80 €
bp
268.6 C at 760 mmHg
mp
40.5-42C
Iupac Name
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-11-7-6-10-8-4-2-3-5-9(8)11/h2-5,10H,6-7H2,1H3
Clave InChI
SXLZJUPRTINRQQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Boiling point
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-13509
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)