KEYH042EEC34
Key Organics / BIONET
6-(1H-imidazol-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 2F-337S-500MG
175,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 2F-337S-500MG
175,30 €
mp
>270
Iupac Name
6-(1H-imidazol-1-yl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c13-9(14)7-1-2-8(11-5-7)12-4-3-10-6-12/h1-6H,(H,13,14)
Clave InChI
HHWABXGAQNCVFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2F-337S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)