Merck
KEY947336219
Key Organics / BIONET
(prop-2-yn-1-yl)bis[(pyridin-2-yl)methyl]amine
Seleccione un Tamaño
500 MG
817,50 €
1 G
1312,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: SS-5101-500MG
817,50 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
817,50 €
1 G
1312,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.3
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: SS-5101-500MG
817,50 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N,N-bis(pyridin-2-ylmethyl)prop-2-yn-1-amine
Inchi Code
1S/C15H15N3/c1-2-11-18(12-14-7-3-5-9-16-14)13-15-8-4-6-10-17-15/h1,3-10H,11-13H2
Clave InChI
UKLHHECOZJWQJN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-5101
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-5101
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)