KEY947335058
Key Organics / BIONET
1-(1-benzylpiperidin-4-yl)methanamine
About This Item
bp
99-103C/0.3mb
Iupac Name
(1-benzyl-4-piperidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c14-10-12-6-8-15(9-7-12)11-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,12H,6-11,14H2
Clave InChI
KNUKUWNSGVICSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Danger
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FS-2025
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)