Merck
KEY771305812
Key Organics / BIONET
(1S)-1-(2-methoxyphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 G
697,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: GS-7125-1G
697,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
697,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.67
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: GS-7125-1G
697,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(1S)-1-(2-methoxyphenyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)8-5-3-4-6-9(8)11-2;/h3-7H,10H2,1-2H3;1H/t7-;/m0./s1
Clave InChI
NTKNCZHNEDRTEP-FJXQXJEOSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GS-7125
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GS-7125
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)