Merck
KEY466133958
Key Organics / BIONET
2-cyano-N'-[(1E)-4,4,4-trifluoro-3-oxo-1-phenylbutylidene]acetohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
297.24
Número MDL:
Iupac Name
2-cyano-N'-[(E)-4,4,4-trifluoro-3-oxo-1-phenylbutylidene]acetohydrazide
Inchi Code
1S/C13H10F3N3O2/c14-13(15,16)11(20)8-10(9-4-2-1-3-5-9)18-19-12(21)6-7-17/h1-5,8,18H,6H2,(H,19,21)
Clave InChI
MSCYYASIMYDMSA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12P-129
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12P-129
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)