Merck
KEY466132802
Key Organics / BIONET
4-[(2E)-2-[(4-chlorophenyl)methylidene]hydrazin-1-yl]-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Seleccione un Tamaño
500 MG
577,50 €
1 G
1155,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 11L-009-500MG
577,50 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
577,50 €
1 G
1155,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
350.73
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 11L-009-500MG
577,50 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-chlorobenzaldehyde [2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinyl]hydrazone
Inchi Code
1S/C16H10ClF3N4/c17-11-7-5-10(6-8-11)9-21-24-14-12-3-1-2-4-13(12)22-15(23-14)16(18,19)20/h1-9H,(H,22,23,24)/b21-9+
Clave InChI
SVRVFUNDQIWCLS-ZVBGSRNCSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11L-009
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11L-009
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)