KEY465203244
Key Organics / BIONET
1,1,1-trifluoro-N-[(2E)-pyrrolidin-2-ylidene]methanesulfonamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: MS-3394-500MG
628,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: MS-3394-500MG
628,30 €
Iupac Name
trifluoro-N-[(2Z)-2-pyrrolidinylidene]methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H7F3N2O2S/c6-5(7,8)13(11,12)10-4-2-1-3-9-4/h2,9-10H,1,3H2
Clave InChI
GLHVOAMXECPWGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3394
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)