KEY465203167
Key Organics / BIONET
2-amino-5-(4-chlorophenyl)furan-3-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: MS-3117-500MG
628,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: MS-3117-500MG
628,30 €
Iupac Name
2-amino-5-(4-chlorophenyl)-3-furonitrile
Inchi Code
1S/C11H7ClN2O/c12-9-3-1-7(2-4-9)10-5-8(6-13)11(14)15-10/h1-5H,14H2
Clave InChI
MXGPVKXKRRYSCC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3117
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)