Merck
KEY465203121
Key Organics / BIONET
5-nitro-N4,N6-diphenyl-N4-(propan-2-yl)pyrimidine-4,6-diamine
Seleccione un Tamaño
500 MG
628,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: MS-2964-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
628,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
349.39
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: MS-2964-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N~4~-isopropyl-5-nitro-N~4~,N~6~-diphenyl-4,6-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C19H19N5O2/c1-14(2)23(16-11-7-4-8-12-16)19-17(24(25)26)18(20-13-21-19)22-15-9-5-3-6-10-15/h3-14H,1-2H3,(H,20,21,22)
Clave InChI
LYSHPYHYFAAWIX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2964
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2964
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)