Merck
KEY465203085
Key Organics / BIONET
N'-(thiophene-2-carbonyl)thiophene-2-carbohydrazide
Seleccione un Tamaño
500 MG
628,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: MS-2838-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
628,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.32
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: MS-2838-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N'-(2-thienylcarbonyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C10H8N2O2S2/c13-9(7-3-1-5-15-7)11-12-10(14)8-4-2-6-16-8/h1-6H,(H,11,13)(H,12,14)
Clave InChI
FBOFFEXPCHQWDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2838
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2838
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)