Merck
KEY465202998
Key Organics / BIONET
N-(3-chloro-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl)-N-[(4-fluorophenyl)methyl]acetamide
Seleccione un Tamaño
500 MG
628,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: MS-2580-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
628,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
357.77
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: MS-2580-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-(3-chloro-1,4-dioxo-1,4-dihydro-2-naphthalenyl)-N-(4-fluorobenzyl)acetamide
Inchi Code
1S/C19H13ClFNO3/c1-11(23)22(10-12-6-8-13(21)9-7-12)17-16(20)18(24)14-4-2-3-5-15(14)19(17)25/h2-9H,10H2,1H3
Clave InChI
RBHSGUJNAQHYGS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2580
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2580
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)