KEY465202770
Key Organics / BIONET
N-acetyl-N-[(5Z)-5-[(4-chlorophenyl)methylidene]-4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-3-yl]acetamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: MS-1636-500MG
577,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: MS-1636-500MG
577,50 €
Iupac Name
N-acetyl-N-[(5Z)-5-(4-chlorobenzylidene)-4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl]acetamide
Inchi Code
1S/C14H11ClN2O3S2/c1-8(18)16(9(2)19)17-13(20)12(22-14(17)21)7-10-3-5-11(15)6-4-10/h3-7H,1-2H3/b12-7-
Clave InChI
JGEFVPMVNLYHAB-GHXNOFRVSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-1636
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)