Merck
KEY465201555
Key Organics / BIONET
4-(naphthalen-1-yl)aniline
Seleccione un Tamaño
500 MG
298,30 €
1 G
446,80 €
2 G
842,80 €
5 G
1238,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: FK-0062-500MG
298,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
298,30 €
1 G
446,80 €
2 G
842,80 €
5 G
1238,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.29
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: FK-0062-500MG
298,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-(1-naphthyl)aniline
Inchi Code
1S/C16H13N/c17-14-10-8-13(9-11-14)16-7-3-5-12-4-1-2-6-15(12)16/h1-11H,17H2
Clave InChI
OGHOZWNRKYYYHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FK-0062
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FK-0062
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)