Merck
KEY465200203
Key Organics / BIONET
2-(2,4-dichlorobenzoyl)thieno[2,3-b]quinoline
Seleccione un Tamaño
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
2 G
2188,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 8R-1151-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
2 G
2188,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
358.25
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 8R-1151-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2,4-dichlorophenyl)(thieno[2,3-b]quinolin-2-yl)methanone
Inchi Code
1S/C18H9Cl2NOS/c19-12-5-6-13(14(20)9-12)17(22)16-8-11-7-10-3-1-2-4-15(10)21-18(11)23-16/h1-9H
Clave InChI
UVQGVFDOFFNDPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8R-1151
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8R-1151
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)