KEY465199283
Key Organics / BIONET
1-(4-acetylphenyl)pyrrolidine-2,5-dione
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 7T-0092-500MG
373,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 7T-0092-500MG
373,30 €
Iupac Name
1-(4-acetylphenyl)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-8(14)9-2-4-10(5-3-9)13-11(15)6-7-12(13)16/h2-5H,6-7H2,1H3
Clave InChI
OEMDVKXAOKHWHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7T-0092
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)