KEY465199195
Key Organics / BIONET
3-amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 7R-0601-1G
528,00 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 7R-0601-1G
528,00 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
3-(2-hydroxyphenyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c10-7(5-9(12)13)6-3-1-2-4-8(6)11/h1-4,7,11H,5,10H2,(H,12,13)
Clave InChI
BMUFWTKVAWBABX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7R-0601
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)