KEY465198570
Key Organics / BIONET
4-(2,4-dichlorophenoxy)-N-(propan-2-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 7G-421S-500MG
577,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 7G-421S-500MG
577,50 €
Iupac Name
N-[4-(2,4-dichlorophenoxy)-6-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-N-isopropylamine
Inchi Code
1S/C14H12Cl2F3N3O/c1-7(2)20-13-21-11(14(17,18)19)6-12(22-13)23-10-4-3-8(15)5-9(10)16/h3-7H,1-2H3,(H,20,21,22)
Clave InChI
KPZTYFJZQWHZPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7G-421S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)