Merck
KEY465198516
Key Organics / BIONET
3,5-dichloro-N-(3-cyanophenyl)benzamide
Seleccione un Tamaño
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 7F-338S-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
291.14
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 7F-338S-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3,5-dichloro-N-(3-cyanophenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C14H8Cl2N2O/c15-11-5-10(6-12(16)7-11)14(19)18-13-3-1-2-9(4-13)8-17/h1-7H,(H,18,19)
Clave InChI
UBJATVLWQFYMES-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7F-338S
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7F-338S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)