Merck
KEY465198052
Key Organics / BIONET
N'-[3-(1H-pyrrol-1-yl)thiophene-2-carbonyl]thiophene-2-carbohydrazide
Seleccione un Tamaño
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 6P-311S-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
317.39
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 6P-311S-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(1H-pyrrol-1-yl)-N'-(2-thienylcarbonyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C14H11N3O2S2/c18-13(11-4-3-8-20-11)15-16-14(19)12-10(5-9-21-12)17-6-1-2-7-17/h1-9H,(H,15,18)(H,16,19)
Clave InChI
FUNWZWUDXMTSRA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6P-311S
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6P-311S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)